Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
0.98 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
solid
autoignition temp.
572 °F
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
12.25 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
pH
6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
solubility
40 g/L
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CCCCC1
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2
InChI key
HPXRVTGHNJAIIH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Wasser (K. F.): ≤ 0.20 %
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexanol
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.2 °F - closed cup - DIN 51794
flash_point_c
64 °C - closed cup - DIN 51794