Fortfahren mit
8.22156
Tetramethylammonium chloride
for synthesis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Tetramethylammonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 515,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)4NCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.60
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
200-880-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
€ 51,80
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat), 537 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
268 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[N+](C)(C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Chromatography applications: Tetramethylammonium chloride serves as an effective ion-pairing agent in the separation of full and empty adeno-associated virus capsids using anion-exchange chromatography, contributing to its role in virology research (Kurth et al., 2024).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetramethylammonium chloride
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)