Fortfahren mit
8.22068
Hydroxyethylzellulose
for synthesis
Synonym(e):
Hydroxyethylzellulose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,30
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 38,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
granular
autoignition temp.
>360 °C
bulk density
350 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1CO)OC)O)OCCO)OC2C(OC(C(C2O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)C)CO)COC3OC(C(C(C3O)O)OC)CO
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
InChI key
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (Celluloseether): ≥ 92,0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydroxyethylzellulose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Would you please provide information about the degree of substitution?
    1 answer
    1. Unfortunately, the degree of substitution (DS) of 8.22068 is not determined.
      Helpful?
  2. Can provide some basic information of this product such as density, solubility, molecular weight
    1 answer
    1. The average molecular weight is 300,000 MU and the bulk density is 350 kg/m3. HEC dissolves readily in water and is chemically and physically stable over a wide pH range. The viscocity of this product is not measured, however a similar product (308633) has a specification of 300 - 400 cps at 25 deg. C in water at 2%. Please check the literature for gelation conditions and properties. There are several HEC products available. See the link below to review:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/9004-62-0?focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=9004-62-0&type=cas_number