Fortfahren mit
8.21980
1,4-Diaminobutane dihydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Diaminobutane dihydrochloride, 1,4-Butanediammonium dichloride, Putrescine dihydrochloride, Tetramethylenediammonium dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2N(CH2)4NH2 · 2 HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.07
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-375-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
€ 82,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
436 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
crystals
expl. lim.
0.7-11.2 % (v/v)
mp
28 °C
transition temp
flash point 45 °C
solubility
soluble 930 g/L
density
0.88 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[N+H3]CCCC[N+H3]
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
XXWCODXIQWIHQN-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diaminobutane dihydrochloride
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)