Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,20 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 112,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.27
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-535-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
flakes
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
<1 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
flakes
autoignition temp.
485 °C
potency
>6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
108.8 °C
solubility
0.00025 g/L
density
1.27 g/cm3 at 21 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1c2c(ccc(c2)CC)C(=O)c3c1cccc3
InChI
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
InChI key
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylanthraquinone
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
Blood,spleen
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?