Fortfahren mit
8.21029
Phthaloyl dichloride
for synthesis
Synonym(e):
Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,50
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 100,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4-1,2-(COCl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.02
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-869-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 39,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
mp
16 °C
transition temp
flash point >110 °C
density
1.41 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1c(cccc1)C(=O)Cl
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H
InChI key
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.402 - 1.408
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)