Fortfahren mit
8.20969
Perylene
for synthesis
Synonym(e):
Perylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
205-900-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 45,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
mp
273-278 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c21c3c4c5c(c2cccc1ccc3)cccc5ccc4
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
InChI key
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Perylene
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)