Wichtige Dokumente
8.20598
Sigma-Aldrich
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Synonym(e):
Dodecylgallat, Laurylgallat, Gallussäuredodecylester, Gallussäurelaurylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
214-620-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (acidimetric)
Wirksamkeit
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
94-97 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCCCCCCCCCCC)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
InChIKey
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 94 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 97 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable