Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 |
250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 503,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
mp
101-103 °C, 101-104 °C (lit.)
solubility
soluble 2.5%, clear, colorless (AcOH (MEOH))
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C15H22O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-20-15(19)11-9-12(16)14(18)13(17)10-11/h9-10,16-18H,2-8H2,1H3
InChI key
NRPKURNSADTHLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description antioxidant, ≥99.0% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description ≥95.0% (HPLC) |
| assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥95.0% (HPLC) |
| solubility soluble 2.5%, clear, colorless (AcOH (MEOH)) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| mp 101-104 °C (lit.), 101-103 °C | mp 101-104 °C (lit.) | mp - | mp - |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octylgallat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1034-01-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?