Fortfahren mit
8.20252
Dibutyl sulfide
for synthesis
Synonym(e):
Dibutyl sulfide, Butyl sulfide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,20
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 258,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 12.950,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3S(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.29
UNSPSC Code:
12352113
EC Index Number:
208-870-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
€ 44,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
26 hPa ( 80 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
2220 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
188.7 °C/1013 hPa
mp
-80 °C
transition temp
flash point 62 °C
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.837 - 0.839
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.202428.20243B101796
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
96%
assay
≥96.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-80 °C
mp
-94 °C
mp
-5 °C
mp
−76 °C (lit.)
bp
188.7 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
188-189 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl sulfide
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)