Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)3SS(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.36
UNSPSC Code:
12352113
EC Index Number:
211-091-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
0.8 % (v/v)
mp
-94 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(SCCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18S2/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
CUDSBWGCGSUXDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibutyl disulfide
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?