Fortfahren mit
8.20250
4-tert-Butylphenol
for synthesis
Synonym(e):
4-tert-Butylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
EC Index Number:
202-679-0
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
475 °C
potency
4000 mg/kg LD50, oral (Rat), 2288 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.3 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
95-98 °C
transition temp
flash point 125 °C
solubility
0.6 g/L
density
0.908 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h4-7,11H,1-3H3
InChI key
QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 98 °C
Melting range (upper value): ≤ 101 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-tert-Butylphenol
Signalwort
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
98-54-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)