Über diesen Artikel
vapor pressure
18 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
bp
144-146 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 64 °C
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
InChI key
YDCHPLOFQATIDS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.653 - 1.658
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
hcodes
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
96-32-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?