Fortfahren mit
8.20159
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride
for synthesis
Synonym(e):
Bis(2-chloroethyl)ammonium chloride, Bis(2-chloroethyl)amine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,10
€ 29,32
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(ClCH2CH2)2NH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.49
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-479-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
€ 29,32
Listenpreis€ 39,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
potency
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
212-215 °C (decomposition)
solubility
>100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H2]CCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.016788.41417D65607
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
>100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
solid
mp
212-215 °C (decomposition)
mp
-51.9 °C
mp
182-184 °C (decomposition)
mp
105-107 °C (lit.)
potency
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
96 mg/kg LD50, oral (Rat), 1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No information available.
flash_point_c
No information available.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)