Fortfahren mit
8.20116
Azealinsäure,
technical grade for synthesis
Synonym(e):
Azealinsäure,, Nonandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,60
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.100,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.160,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOOC(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-669-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥90.0% (GC)
Form:
crystals
€ 36,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
form
crystals
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10 g/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.5 (1 g/L in H2O)
bp
237 °C/20 hPa
mp
107 °C
transition temp
flash point 215 °C
density
1.029 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Verbesserung der oxidativen Stabilität in Abwasser aus der Fischzubereitung: Azelainsäure wurde auf ihre Wirksamkeit bei der Behandlung von Abwasser aus der Fischzubereitung untersucht, um die oxidative Stabilität von mehrfach ungesättigten Fettsäuren zu verbessern. Sie zeigte ihr Potenzial, die Umweltauswirkungen zu verringern und die Abwasseraufbereitungsprozesse zu verbessern (Araújo-Rodrigues et al., 2024).
  • Umfassende Übersicht zur Azelainsäure: Eine detaillierte Übersicht zur Azelainsäure, die deren Synthese, Eigenschaften und ein breites Anwendungsspektrum abdeckt, insbesondere ihre Rolle in der Dermatologie und in industriellen Fertigungsprozessen, und als grundlegende Referenz sowohl für die akademische Forschung als auch für industrielle Anwendungen dient (2006).
  • Fortschritte bei Hydrogel-Mikronadeln zur Krebsbehandlung: Untersuchung der Verwendung von Azelainsäure bei der Herstellung von Hydrogel-Mikronadeln zur Behandlung von Melanomen, wobei ihre Rolle bei der Verbesserung der Abgabesysteme für zielgerichtete Therapien und der Verbesserung der Behandlungswirksamkeit hervorgehoben wird (Xing et al., 2024).
  • Dermatologische Anwendungen von Azelainsäure: Untersucht die verschiedenen Anwendungsbereiche von Azelainsäure in der Dermatologie, einschließlich der Wirkmechanismen gegen Akne und Hyperpigmentierung, sowie die Formulierung in verschiedenen dermatologischen Produkten und hebt ihr therapeutisches Potenzial und ihre Vielseitigkeit in Hautbehandlungsschemata hervor (Sauer et al., 2023).
  • Studien zu Stoffwechselprodukten der Darmflora: Erläutert die Rolle von Azelainsäure bei der Linderung von Darmentzündungen im Zusammenhang mit oralen Infektionen und zeigt ihre Bedeutung bei der Untersuchung von Stoffwechselprodukten der Darmflora und ihr Potenzial bei der Behandlung von Infektionskrankheiten (Yang et al., 2023).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 90,0 %(a/a)
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A961508.2011795054
description
technical grade for synthesis
description
technical grade, 80%
description
for synthesis
description
analytical standard
assay
≥90.0% (GC)
assay
80%
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
237 °C/20 hPa
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
bp
237 °C/20 hPa
bp
286 °C/100 mmHg (lit.)
mp
107 °C
mp
109-111 °C (lit.)
mp
106-109 °C
mp
106-112 °C, 109-111 °C (lit.)
form
crystals
form
powder
form
solid
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azealinsäure,
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
419.0 °F
flash_point_c
215 °C
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)