Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-669-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1.3 hPa ( 178.3 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
potency
>4000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10 g/kg LD50, skin (Rat)
bp
237 °C/20 hPa
mp
106-109 °C
transition temp
flash point 210 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
BDJRBEYXGGNYIS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 106 °C
Melting range (upper value): ≤ 109 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azelaic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F - closed cup
flash_point_c
210 °C - closed cup