Fortfahren mit
8.18667
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure
(stabilised) for synthesis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
2-Acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,30
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 902,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.25
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
239-268-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 38,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.0000004 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
1000-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
185 °C
solubility
soluble >500 g/L
density
1.1 g/cm3 at 15.6 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)(O)CC(\N=C(/[O-])\C=C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO4S.Na/c1-4-6(9)8-7(2,3)5-13(10,11)12;/h4H,1,5H2,2-3H3,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
FWFUWXVFYKCSQA-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)