Fortfahren mit
8.18587
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
for synthesis
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-3-hexyne-2,5-diol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
205-533-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 74,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.025 hPa ( 40.3 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
93-95 °C
solubility
240 g/L
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(C)(C)C#CC(O)(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(2,9)5-6-8(3,4)10/h9-10H,1-4H3
InChI key
IHJUECRFYCQBMW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 93 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)