Fortfahren mit
8.18316
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine
for synthesis
Synonym(e):
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl- 5-methylpyrazine, Schoellkopf-Hartwig-Reagent, Bislactimether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.26
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352112
Form:
liquid
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
bp
103-104 °C/21 hPa
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.001 - 1.003
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): 60.0 - 65.0 °
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)