Wichtige Dokumente
8.18303
Sigma-Aldrich
o-Phenylenedioxydiacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,2′-(1,2-Phenylenbisoxy)bisessigsäure
About This Item
Lineare Formel:
2-(HOOCCH2O)-C6H4-OCH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
226-488-7
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
176-179 °C
Schüttdichte
140 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C10H10O6/c11-9(12)5-15-7-3-1-2-4-8(7)16-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 176 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 179 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable