Merck
8.18154
Trichloromethyl chloroformate
for synthesis
Synonym(e):
Trichloromethyl chloroformate, Diphosgene, Chloroformic acid trichloromethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.83
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
207-965-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Grade:
synthesis grade
Bp:
128 °C/1.013 hPa
Vapor pressure:
13 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
13 hPa ( 20 °C)
form
liquid
dilution
(for synthesis)
bp
128 °C/1.013 hPa
mp
-57 °C
density
1.63 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
InChI key
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Trichloromethyl chloroformate for synthesis. CAS 503-38-8, EC Number 207-965-9, chemical formula ClCOOCCl₃.
Analysis Note
Assay (argentometric)≥ 98.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.635 - 1.642Identity (IR)passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloromethyl chloroformate
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
818154010004022536428765
818154002504022536428758