Wichtige Dokumente
8.16003
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Aspartic acid
for synthesis
Synonym(e):
L-(+)-Aminobernsteinsäure, Asp
Größe auswählen
100 G
€ 35,50
500 G
€ 114,00
€ 35,50
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 35,50
500 G
€ 114,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
200-291-6
NACRES:
NA.22
€ 35,50
Voraussichtliches Versanddatum06. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
solid
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
269-271 °C (decomposition)
Löslichkeit
4 g/L
Schüttdichte
430 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]C(CC(=O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable