Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.68
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
236-657-7
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
bp
140 °C/1013 hPa
density
1.278 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCO)c1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C8H9ClOS/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
HHIWVLZQIJUIPJ-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
4-Chlorophenyl-2-hydroxyethyl sulfide for synthesis. CAS 13457-98-2, molar mass 188.68 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Identity (IR)passes test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?