Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H49NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.74
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-324-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
potency
675 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
pH
6-8 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
245-250 °C
solubility
10 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.C7H8O3S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-19H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;
InChI key
MZMRZONIDDFOGF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 245 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammonium-p-toluenesulfonate
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?