Wichtige Dokumente
8.14606
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
for synthesis
Synonym(e):
Sodium peroxide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Na2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352304
EG-Index-Nummer:
215-209-4
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for synthesis
synthesis grade
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
pH-Wert
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
660 °C
Dichte
2.8 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1138 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChIKey
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (manganometrisch): ≥ 95.0 %
Identität (ICP-OES): entspricht
Piktogramme
Flame over circleCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable