Fortfahren mit
8.14495
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
for synthesis
Synonym(e):
3-Amino-1H-1,2,4-triazole, Amitrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,30
€ 37,72
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.08
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-521-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 37,72
Listenpreis€ 50,30Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>225 °C
potency
1100 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.4-7.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
149-152 °C
solubility
280 g/L
density
1.138 g/cm3 at 20 °C
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c(nnc1)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)
InChI key
KLSJWNVTNUYHDU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 151 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.01309PHR9180A8056
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
solubility
280 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
149-152 °C
mp
83-86 °C
mp
84-86 °C (lit.)
mp
150-153 °C (lit.)
density
1.138 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
814495010004022536415567
814495050004022536415574