Wichtige Dokumente
8.14473
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
for synthesis
Synonym(e):
BPB
Größe auswählen
1 G
€ 134,00
€ 134,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 134,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H24N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.22
€ 134,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
97-99 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H]2([C@@H](CCC2)C(=O)Nc3c(cccc3)C(=O)c4ccccc4)Cc1ccccc1
InChI
1S/C25H24N2O2/c28-24(20-12-5-2-6-13-20)21-14-7-8-15-22(21)26-25(29)23-16-9-17-27(23)18-19-10-3-1-4-11-19/h1-8,10-15,23H,9,16-18H2,(H,26,29)/p+1/t23-/m0/s1
InChIKey
IPSABLMEYFYEHS-QHCPKHFHSA-O
Hinweis zur Analyse
Gehalt (HClO₄): ≥ 97.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 100 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 103 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=1 in Methanol): -136.0 - -134.0 °
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable