Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-122-7
MDL number:
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1 hPa ( 50 °C)
form
crystals
autoignition temp.
375 °C (DIN 51794)
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat), 2430 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 1.8 g/L in H2O)
bp
193-196 °C/1013 hPa
mp
30-32 °C
transition temp
flash point 81 °C (DIN 51758)
solubility
1.8 g/L
density
0.86 g/cm3 at 60 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChI key
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?