8.14389
4,5-Difluorophthalic anhydride
for synthesis
Synonym(e):
4,5-Difluorophthalic anhydride
Größe auswählen
€ 213,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 213,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C
Dichte
0.975 g/cm3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Fc1cc2c(cc1F)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-5-1-3-4(2-6(5)10)8(12)13-7(3)11/h1-2H
InChIKey
UATBWQQFLABWKR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 94 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 98 °C
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable