Wichtige Dokumente
8.14388
Sigma-Aldrich
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
for synthesis
Synonym(e):
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine
Größe auswählen
1 G
€ 41,80
5 G
€ 155,00
€ 41,80
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 41,80
5 G
€ 155,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
NACRES:
NA.22
€ 41,80
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
195-198 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S]1(=O)(=O)N=C2[C@@]3(C1)C([C@H](CC3)C2=O)(C)C
InChIKey
SGCYUTANUMOSGA-LHLIQPBNSA-N
Allgemeine Beschreibung
zur Synthese
Anwendung
(1S)-(-)-3-Oxocamphorsulfonylimine for synthesis. CAS 119106-38-6, molar mass 227.28 g/mol.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus S)≥ 98.0 %Schmelzbereich (unterer Wert)≥ 195 °CSchmelzbereich (oberer Wert)≤ 198 °CSpez. Drehung [α²0/D (c=2 in Aceton)-192.0 - -190.0 °Identität (IR)entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable