Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 100,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
233-765-6
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
€ 100,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
autoignition temp.
305 °C
mp
255-258 °C (decomposes)
bulk density
340‑390 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CC(=O)[O-])c1ccncc1
InChI
1S/C7H7NO2S/c9-7(10)5-11-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5H2,(H,9,10)/p-1
InChI key
PGUPJAPHYIEKLT-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?