Fortfahren mit
8.08625
2,2′-Thiodiacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
2,2′-Thiodiacetic acid, Thiodiglycollic acid, Bis(carboxymethyl)sulfide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
S(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-663-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
€ 54,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
autoignition temp.
350 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-131 °C
solubility
400 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-9-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
UVZICZIVKIMRNE-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2′-Thiodiacetic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)