Wichtige Dokumente
8.08230
Sigma-Aldrich
4-Toluolsulfonamid
for synthesis
Synonym(e):
4-Toluolsulfonamid, PTSA
Größe auswählen
100 G
€ 33,70
1 KG
€ 115,00
25 KG
€ 650,00
€ 33,70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 33,70
1 KG
€ 115,00
25 KG
€ 650,00
About This Item
Lineare Formel:
4-(CH3)C6H4SO2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
EG-Index-Nummer:
200-741-1
NACRES:
NA.22
€ 33,70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
bp
220-222 °C/13 hPa
mp (Schmelzpunkt)
136-138 °C
Übergangstemp.
flash point 202 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
InChIKey
LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (HPLC, Fl %): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 136 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 140 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
395.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
202 °C - closed cup