Fortfahren mit
8.07574
2-Pyrrolecarbaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
2-Pyrrolecarbaldehyde, Pyrrole-2-aldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 2-Formylpyrrole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.10
EC Index Number:
213-705-5
UNSPSC Code:
12352114
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
217-219 °C
mp
43-46 °C
transition temp
flash point >100 °C
InChI
1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
InChI key
ZSKGQVFRTSEPJT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
224.6 °F - closed cup
flash_point_c
107 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)