Fortfahren mit
8.07500
n-Amyl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
n-Amyl alcohol, 1-Pentanol, Pentyl alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18,30
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,10
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
200-752-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
138 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
2.04 hPa ( 20 °C)
€ 18,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
2.04 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (DIN 51794)
potency
3670 mg/kg LD50, oral (Rat), 2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
transition temp
flash point 47 °C
solubility
22 g/L
density
0.815 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • A Compact and Smooth CH₃NH₃PbI₃ Film: Investigation of Solvent Sorts and Concentrations of CH₃NH₃I towards Highly Efficient Perovskite Solar Cells.: This article investigates the role of various solvents, including n-amyl alcohol, in producing highly efficient perovskite solar cells, contributing to advancements in solar energy technology (Chen et al., 2018).
  • A novel mechanism for red emission carbon dots: hydrogen bond dominated molecular states emission.: The study identifies the use of n-amyl alcohol in synthesizing red-emission carbon dots, elucidating a new mechanism dominated by hydrogen bonding and its potential applications in bioimaging and optoelectronics (Zhang et al., 2017).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.815
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Amyl alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
71-41-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)