Fortfahren mit
8.06356
Sodium hydrogen sulfite
(39% solution in water) for synthesis
Synonym(e):
Sodium bisulfite, Sodium bisulfite solution, Bisulfite
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,80
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,70
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 324,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352302
Form:
liquid
€ 38,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
40 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
4.5 (20 °C in H2O)
mp
-44 °C
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Application
  • Pharmacokinetic studies: An LC-MS/MS method incorporating microelution-solid phase extraction was developed for the simultaneous plasma quantification of aripiprazole and its metabolite, dehydro-aripiprazole, indicating its application in human pharmacokinetic studies utilizing deuterated aripiprazole, such as Aripiprazole-d₈ (Wojnicz et al., 2018).
Analysis Note
Assay (iodometric): 37.0 - 42.0 %
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)