Fortfahren mit
8.05922
Manganese(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonym(e):
Manganese(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)manganese(II), Bis(2,4-pentanedionato)manganese(II)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14MnO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.15
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-858-2
MDL number:
form
powder
solubility
11.5 g/L
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Assay (out of Mn): ≥ 97.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)