8.05807
3-Methylcyclohexanol
(mixture of cis- and trans isomers) for synthesis
Synonym(e):
3-Methylcyclohexanol
Größe auswählen
€ 178,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 178,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.7 hPa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
295 °C
Expl.-Gr.
1.3 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-41 °C
Übergangstemp.
flash point 70 °C
Dichte
0.92 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC1CC(CCC1)C
InChI
1S/C7H14O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6-8H,2-5H2,1H3
InChIKey
HTSABYAWKQAHBT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Artikel
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.