Wichtige Dokumente
8.05796
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzaldehyde
for synthesis
Synonym(e):
3-Methoxybenzaldehyde, m-Anisaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
3-(CH3O)C6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
209-712-8
Dampfdruck
1.3 hPa ( 73 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
225 °C
bp
230-233 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 110 °C
Dichte
1.12 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
WMPDAIZRQDCGFH-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.116 - 1.120
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup