T35505
m-Tolualdehyd
97%
Synonym(e):
3-Methyl-benzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
-Tolualdehyde; Valeraldehyde; Isovaleraldehyde