Merck
8.04537
3-Hydroxybenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Hydroxybenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3-(OH)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
EC Index Number:
202-726-5
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
pH
3 ( in H2O, Aqueous solution)
mp
199-202 °C
transition temp
flash point 220 °C
bulk density
500 kg/m3
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3