Fortfahren mit
8.03772
2,6-Dimethylphenol
for synthesis
Synonym(e):
2,6-Dimethylphenol, 2,6-DMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 26,50
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,6-(CH3)2C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
209-400-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
€ 26,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
555 °C
potency
296 mg/kg LD50, oral (Rat), 1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C, 8 g/L in H2O)
bp
203 °C
mp
42-46 °C
transition temp
flash point 73 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChI key
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Application
2,6-Dimethylphenol for synthesis. CAS 576-26-1, chemical formula 2,6-(CH₃)₂C₆H₃OH.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dimethylphenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)