Fortfahren mit
8.03581
N,N′-Diphenylthiourea
for synthesis
Synonym(e):
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.31
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-004-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
€ 65,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
154 °C
solubility
insoluble 23.52-25.65 mg/L
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(Nc2ccccc2)Nc1ccccc1
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Diphenylthiourea
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)