Fortfahren mit
8.03546
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
for synthesis
Synonym(e):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-245-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
assay
≥97.0% (GC)
form
flakes
autoignition temp.
510 °C
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat), 3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
155 °C
transition temp
flash point 227 °C
solubility
insoluble 0.3 g/L
density
1.19 g/cm3 at 25 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
flash_point_c
227 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
80-05-7
CAS No.
80-05-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)