Fortfahren mit
8.03520
N,N′-Diethylthioharnstoff
for synthesis
Synonym(e):
N,N′-Diethylthioharnstoff, 1,3-Diethylthioharnstoff
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,90
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5NH)2CS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.23
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-308-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
crystals
€ 35,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.0000064 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
crystals
potency
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 38 g/L in H2O)
mp
75-78 °C
transition temp
flash point 186 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
bulk density
735 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S=C(NCC)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
InChI key
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Solid–Liquid Phase Equilibrium and Thermodynamic Analysis of N,N′-Diethylthiourea in Different Solvent Systems: Diese Studie untersucht das Fest-Flüssig-Phasengleichgewicht von N,N′-Diethylthioharnstoff in verschiedenen Lösungsmittelsystemen und analysiert sowohl die Feststoffstruktur als auch die Lösungsthermodynamik (M Yao et al., 2019).
  • Appraisal of the hydrogen atom transfer mechanism for the reaction between thiourea derivatives and OH radical: Eine vergleichende Studie von N,N′-Dimethylthioharnstoff und N,N′-Diethylthioharnstoff mit OH-Radikalen, die die geringere Toxizität von Diethylthioharnstoff hervorhebt (KRN Serobatse, MM Kabanda, 2017).
Analysis Note
Assay (HPLC, Fl %): ≥ 98,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 75 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 78 °C
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N′-Diethylthioharnstoff
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
366.8 °F
flash_point_c
186 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)