Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 34,10 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,30 |
Über diesen Artikel
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
325 °C
potency
1540 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1-10 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
7.16 cSt(20 °C)
bp
206-209 °C/1013 hPa
mp
-35 °C
transition temp
flash point 96.7 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCN)CCN
InChI
1S/C4H13N3/c5-1-3-7-4-2-6/h7H,1-6H2
InChI key
RPNUMPOLZDHAAY-UHFFFAOYSA-N
Application
- Hydrogel auf Basis von Schiff-Basen für die Wundheilung: In dieser Forschungsarbeit wurde unter Verwendung von Schiff-Basen-Chemie ein Hydrogel entwickelt, das in Silber-Nanopartikel eingebettet ist, die mit einem Hyaluronsäure-diethylentriamin-Derivat verschlossen sind, und das speziell auf die Verbesserung von Wundheilungsanwendungen ausgerichtet ist. Dieser innovative Ansatz nutzt die einzigartigen Eigenschaften von Diethylentriamin bei der Herstellung wirksamer therapeutischer Materialien (Martorana et al., 2024).
- Photokatalytische Behandlung von Abwasser: In einer Studie wurden CdBi(2)S(4)-dekorierte, aminierte Polyacrylnitril-Nanofasern unter Beteiligung von Diethylentriamin für die photokatalytische Behandlung von Cr(VI) und Tetracyclin im Abwasser verwendet. Diese Anwendung unterstreicht die Rolle von Diethylentriamin bei der Verbesserung der Fähigkeit photokatalytischer Materialien, Umweltbelastungen zu beseitigen (Du et al., 2024).
- pH-reaktive Arzneimittelabgabesysteme: Mit Diethylentriamin modifizierte Aerogele aus Kollagen/funktionalisierten Cellulose-Nanofibrillen-Verbundstoffen weisen pH-reaktive Eigenschaften auf, die ideal für Systeme zur gezielten Arzneimittelabgabe geeignet sind. Diese Anwendung demonstriert die Vielseitigkeit von Diethylentriamin in der biomedizinischen Technik, insbesondere bei der Entwicklung reaktiver Abgabevehikel (Yue et al., 2024).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,949–0,952
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description ReagentPlus®, 99% | description analytical standard | description technical grade |
| grade synthesis grade | grade - | grade analytical standard | grade technical grade |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥98% (GC) | assay 99% | assay ≥98.5% (GC) | assay - |
| form liquid | form liquid | form - | form powder |
| expl. lim. 1-10 % (v/v) | expl. lim. 6.7 % | expl. lim. 6.7 % | expl. lim. - |
| pH >12 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylentriamin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?