Fortfahren mit
8.03273
2-(Diethylamino)ethanol
for synthesis
Synonym(e):
2-(Diethylamino)ethanol, N,N-Diethylethanolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,70
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,30
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 466,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)2NCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-845-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 35,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.9 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
1300 mg/kg LD50, oral (Rat), 1109 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
163 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
transition temp
flash point 51 °C
density
0.88 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CCO)(CC)CC
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-7(4-2)5-6-8/h8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
BFSVOASYOCHEOV-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,883–0,885
Wasser (K. F.): ≤ 0,30 %
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Diethylamino)ethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
122.0 °F - closed cup
flash_point_c
50 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)