Fortfahren mit
8.03214
N,N-Diethylacetamide
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Diethylacetamide, Acetic acid diethylamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CON(C2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.17
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
211-685-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 95,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.2 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
182-186 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 76 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(CC)C(=O)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-4-7(5-2)6(3)8/h4-5H2,1-3H3
InChI key
AJFDBNQQDYLMJN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.907 - 0.911
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Diethylacetamide
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)