Wichtige Dokumente
8.03202
Sigma-Aldrich
Epoxystyrene
for synthesis
Synonym(e):
Styroloxid, Styrolepoxid, Phenylethylenoxid, Phenyloxiran
Größe auswählen
25 ML
€ 27,30
250 ML
€ 54,40
€ 27,30
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
€ 27,30
250 ML
€ 54,40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-476-7
NACRES:
NA.22
€ 27,30
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
0.4 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
498 °C
Expl.-Gr.
1.1-22 % (v/v)
bp
193-195 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-37 °C
Übergangstemp.
flash point 74 °C
Löslichkeit
3 g/L
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O1C(C1)c2ccccc2
InChI
1S/C8H8O/c1-2-4-7(5-3-1)8-6-9-8/h1-5,8H,6H2
InChIKey
AWMVMTVKBNGEAK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.051 - 1.054
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)