Fortfahren mit
8.02948
Dicyclohexylamine
for synthesis
Synonym(e):
Dicyclohexylamine, DCHA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 28,60
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 66,80
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H11)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.32
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
202-980-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 28,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.04 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
expl. lim.
0.8-4.6 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
-0.1 °C
transition temp
flash point 105 °C
solubility
1 g/L
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C2CCCCC2)C1CCCCC1
InChI
1S/C12H23N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI key
XBPCUCUWBYBCDP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.914
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dicyclohexylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
101-83-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)